Merck
320374
Sigma-Aldrich
甲基丙烯酰氯
technical grade, 90%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH2=C(CH3)COCl
CAS号:
分子量:
104.53
Beilstein:
878175
MDL编号:
等级
technical grade
方案
90%
包含
200 ppm phenothiazine as stabilizer
折射率
n20/D 1.442 (lit.)
沸点
95-96 °C (lit.)
密度
1.07 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
CC(=C)C(Cl)=O
InChI
1S/C4H5ClO/c1-3(2)4(5)6/h1H2,2H3
InChI key
VHRYZQNGTZXDNX-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
包装
带聚合物涂层瓶包装
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)