Merck
319791
Sigma-Aldrich
1,5,9-三氮杂环十二烷
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H21N3
CAS号:
分子量:
171.28
Beilstein:
636026
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
PubChem物質ID:
化驗
97%
bp
77-78 °C/3 mmHg (lit.)
mp
32-35 °C (lit.)
SMILES 字串
C1CNCCCNCCCNC1
InChI
1S/C9H21N3/c1-4-10-6-2-8-12-9-3-7-11-5-1/h10-12H,1-9H2
InChI 密鑰
VQFZKDXSJZVGDA-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter