Merck
318353
Sigma-Aldrich
1-环戊烯-1,2-二羧酸酐
96%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H6O3
CAS号:
分子量:
138.12
Beilstein:
123650
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
化驗
96%
形狀
solid
折射率
n20/D 1.4978 (lit.)
bp
133-135 °C/10 mmHg (lit.)
mp
42-45 °C (lit.)
SMILES 字串
O=C1OC(=O)C2=C1CCC2
InChI
1S/C7H6O3/c8-6-4-2-1-3-5(4)7(9)10-6/h1-3H2
InChI 密鑰
GBBPFLCLIBNHQO-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
有用的 Diels-Alder 二烯亲和物,例如用于构成紫杉烷中的双环十一烷体系。
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
访问文档库
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 2281-2281 (1993)
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 1587-1587 (1992)