Merck
316660
Sigma-Aldrich
反式-4-溴肉桂酸乙酯
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
BrC6H4CH=CHCO2C2H5
CAS号:
分子量:
255.11
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
98%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.596 (lit.)
bp
180 °C/18 mmHg (lit.)
密度
1.359 g/mL at 25 °C (lit.)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CCOC(=O)\C=C\c1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C11H11BrO2/c1-2-14-11(13)8-5-9-3-6-10(12)7-4-9/h3-8H,2H2,1H3/b8-5+
InChI 密鑰
YOOKYIPLSLPRTC-VMPITWQZSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup