Merck
316601
Sigma-Aldrich
3,9,10-三溴-(-)-樟脑
93%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H13Br3O
分子量:
388.92
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352000
PubChem化学物质编号:
方案
93%
旋光性
[α]20/D −62°, c = 1 in methanol
mp
100-103 °C (lit.)
SMILES字符串
CC1(CBr)[C@H]2CC[C@]1(CBr)C(=O)C2Br
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)