化驗
95%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.482 (lit.)
bp
111-112 °C/4 mmHg (lit.)
密度
1.269 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
OCCCCCCCBr
InChI
1S/C7H15BrO/c8-6-4-2-1-3-5-7-9/h9H,1-7H2
InChI 密鑰
MMXRRNUXCHUHOE-UHFFFAOYSA-N
應用
7-Bromo-1-heptanol was used in the synthesis of (9Z,12E)-[1-13C]-octadeca-9,12-dienoic acid and(9Z,12Z,15E)-[1-13C]-octadeca-9,12,15-trienoic acid.
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter