Merck
309516
Sigma-Aldrich
N-甲基-N-苯基氨酯
96%
别名:
N-甲基-N-苯基氨基甲酸乙酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H5N(CH3)CO2C2H5
CAS号:
分子量:
179.22
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
方案
96%
折射率
n20/D 1.515 (lit.)
沸点
243-244 °C (lit.)
密度
1.074 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
CCOC(=O)N(C)c1ccccc1
InChI
1S/C10H13NO2/c1-3-13-10(12)11(2)9-7-5-4-6-8-9/h4-8H,3H2,1-2H3
InChI key
QHGZFCAIXRVHID-UHFFFAOYSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险分类
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
235.4 °F - closed cup
闪点(°C)
113 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)