Merck
308676
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-2-苯甘氨酸甲酯 盐酸盐
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H5CH(NH2)CO2CH3·HCl
CAS号:
分子量:
201.65
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
solid
光學活性
[α]20/D +120°, c = 1 in H2O
反應適用性
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
200 °C (dec.) (lit.)
應用
peptide synthesis
SMILES 字串
Cl[H].COC(=O)[C@@H](N)c1ccccc1
InChI
1S/C9H11NO2.ClH/c1-12-9(11)8(10)7-5-3-2-4-6-7;/h2-6,8H,10H2,1H3;1H/t8-;/m0./s1
InChI 密鑰
DTHMTBUWTGVEFG-QRPNPIFTSA-N
水污染物質分類(WGK)
WGK 3