Merck
308544
Sigma-Aldrich
(4S,5S)-2-氯-4,5-二甲基-1,3,2-二氧磷杂环戊烷 2-氧化物
98%
别名:
Anderson-Shapiro 试剂
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C4H8ClO3P
分子量:
170.53
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
化驗
98%
光學活性
[α]20/D −15°, neat
折射率
n20/D 1.440 (lit.)
bp
84-86 °C/0.2 mmHg (lit.)
密度
1.3 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
C[C@@H]1OP(Cl)(=O)O[C@H]1C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)