Merck
307637
Sigma-Aldrich
氟化镉
98%
别名:
Cadmium difluoride
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
CdF2
CAS号:
分子量:
150.41
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352302
PubChem化学物质编号:
方案
98%
表单
powder
密度
6.33 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
F[Cd]F
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Muta. 1B - Repr. 1B - STOT RE 1
储存分类代码
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)