Merck
307130
Sigma-Aldrich
α,α,α,2,3,5,6-七氟-p-甲苯基肼
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CF3C6F4NHNH2
CAS号:
分子量:
248.10
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
方案
97%
mp
81-83 °C (lit.)
SMILES字符串
NNc1c(F)c(F)c(c(F)c1F)C(F)(F)F
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险分类
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)