Merck
306746
Sigma-Aldrich
苯基三甲基硅基甲砜
95%
别名:
(三甲基硅基)甲基苯基砜, 苯磺酰基甲基三甲基硅烷
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H16O2SSi
CAS号:
分子量:
228.38
Beilstein:
1960911
MDL编号:
方案
95%
SMILES字符串
C[Si](C)(C)CS(=O)(=O)c1ccccc1
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)