Merck
305804
Sigma-Aldrich
(1R)-(+)-2,10-樟脑磺内酰胺
98%
别名:
(+)-10,2-樟脑磺内酰胺, (+)-exo-10,2-莰烷磺内酰胺, (1R,5S)-10,10-二甲基-3-硫杂-4-氮三环[5.2.1.01,5]癸烷-3,3-二氧化物, L-2,10-樟脑磺内酰胺
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H17NO2S
分子量:
215.31
Beilstein:
4675755
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
化驗
98%
光學活性
[α]20/D +32°, c = 5 in chloroform
mp
185-187 °C (lit.)
SMILES 字串
CC1(C)C2CC[C@@]13CS(=O)(=O)N[C@H]3C2
InChI
1S/C10H17NO2S/c1-9(2)7-3-4-10(9)6-14(12,13)11-8(10)5-7/h7-8,11H,3-6H2,1-2H3/t7-,8-,10-/m0/s1
InChI 密鑰
DPJYJNYYDJOJNO-NRPADANISA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)