Merck
305642
Sigma-Aldrich
Diethyl (2-chloroethyl)phosphonate
95%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
ClCH2CH2P(O)(OC2H5)2
CAS号:
分子量:
200.60
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
化驗
95%
折射率
n20/D 1.441 (lit.)
bp
92-94 °C/4 mmHg (lit.)
密度
1.15 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CCOP(=O)(CCCl)OCC
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)