Merck
303801
Sigma-Aldrich
4-羧基吡啶重铬酸盐
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C12H12Cr2N2O11
分子量:
464.22
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
97%
SMILES 字串
OC(=O)c1ccncc1.OC(=O)c2ccncc2.O[Cr](=O)(=O)O[Cr](O)(=O)=O
InChI
1S/2C6H5NO2.2Cr.2H2O.5O/c2*8-6(9)5-1-3-7-4-2-5;;;;;;;;;/h2*1-4H,(H,8,9);;;2*1H2;;;;;/q;;2*+1;;;;;;;/p-2
InChI 密鑰
WPTCMTDPTWFRSK-UHFFFAOYSA-L
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
5.1B - Oxidizing hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges, type P3 (EN 143) respirator cartridges
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)