化驗
97%
折射率
n20/D 1.4759 (lit.)
bp
61-62 °C/10 mmHg (lit.)
密度
0.966 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CCCC(CCO)SC
InChI
1S/C7H16OS/c1-3-4-7(9-2)5-6-8/h7-8H,3-6H2,1-2H3
InChI 密鑰
JSASXSHMJYRPCM-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
3-(Methylthio)-1-hexanol may be used in chemical synthesis.
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
226.4 °F - closed cup
閃點(°C)
108 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter