Merck
303623
Sigma-Aldrich
2,3,5,6-四氟苯甲酸
99%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
HC6F4CO2H
CAS号:
分子量:
194.08
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
99%
mp
150-152 °C (lit.)
SMILES 字串
OC(=O)c1c(F)c(F)cc(F)c1F
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1