Merck
303321
Sigma-Aldrich
二甲基叔己基甲硅烷基三氟甲磺酸酯
97%
别名:
TDS 三氟甲磺酸酯, 三氟甲磺酸叔己基二甲基甲硅烷基酯, 二甲基-(2,3-二甲基-2-丁基)甲硅烷基三氟甲磺酸酯, 叔己基二甲基甲硅烷基三氟甲磺酸酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H19F3O3SSi
分子量:
292.39
Beilstein:
4186137
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352000
化驗
97%
bp
53-54 °C/0.6 mmHg (lit.)
密度
1.16 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES 字串
CC(C)C(C)(C)[Si](C)(C)OS(=O)(=O)C(F)(F)F
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
用于醇和其他官能团的保护试剂。
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
安全危害
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
185.0 °F - closed cup
閃點(°C)
85 °C - closed cup
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
Aldrichimica Acta, 19, 52-52 (1986)