Merck
303089
Sigma-Aldrich
2,3,5,6-四氟-4-甲基吡啶
99%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H3F4N
CAS号:
分子量:
165.09
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
化驗
99%
折射率
n20/D 1.414 (lit.)
bp
130-131 °C (lit.)
密度
1.44 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
Cc1c(F)c(F)nc(F)c1F
InChI
1S/C6H3F4N/c1-2-3(7)5(9)11-6(10)4(2)8/h1H3
InChI 密鑰
VMJPFTHPDLREJZ-UHFFFAOYSA-N
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
89.6 °F - closed cup
閃點(°C)
32 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)