Merck
301639
Sigma-Aldrich
α,α,α,2,3,5,6-七氟对二甲苯
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H3F7
CAS号:
分子量:
232.10
MDL號碼:
化驗
98%
SMILES 字串
Cc1c(F)c(F)c(c(F)c1F)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H3F7/c1-2-4(9)6(11)3(8(13,14)15)7(12)5(2)10/h1H3
InChI 密鑰
JBZHWNXMZYBXDQ-UHFFFAOYSA-N