Merck
301159
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-六氢扁桃酸
98%
别名:
(S)-α-羟基环己烷乙酸, (S)-(+)-环己基羟基乙酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H11CH(OH)CO2H
CAS号:
分子量:
158.19
Beilstein:
4663647
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
51113400
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
98%
光學活性
[α]18/D +23°, c = 1 in acetic acid
mp
127-130 °C (lit.)
SMILES 字串
O[C@@H](C1CCCCC1)C(O)=O
InChI
1S/C8H14O3/c9-7(8(10)11)6-4-2-1-3-5-6/h6-7,9H,1-5H2,(H,10,11)/t7-/m0/s1
InChI 密鑰
RRDPWAPIJGSANI-ZETCQYMHSA-N
水污染物質分類(WGK)
WGK 3