化驗
97%
形狀
solid
SMILES 字串
[Li]N(C1CCCCC1)C2CCCCC2
InChI
1S/C12H22N.Li/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12;/h11-12H,1-10H2;/q-1;+1
InChI 密鑰
HTZGVHYSMVGNOV-UHFFFAOYSA-N
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Pyr. Sol. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react 2
儲存類別代碼
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges