Merck
301086
Sigma-Aldrich
1-碘-2,2-二甲基丙烷
98%
别名:
新戊基碘, 碘代新戊烷
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3)3CCH2I
CAS号:
分子量:
198.05
Beilstein:
1718796
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
98%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.489 (lit.)
bp
70-71 °C/100 mmHg (lit.)
密度
1.494 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CC(C)(C)CI
InChI
1S/C5H11I/c1-5(2,3)4-6/h4H2,1-3H3
InChI 密鑰
CJTZXIJETZZARD-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
1-碘-2,2-二甲基丙烷的偶联机理是通过电化学生成的镍(0)络合物促进剂[Ni(PPh34]进行的。
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
91.4 °F - closed cup
閃點(°C)
33 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
访问文档库
Coupling of organic halides electrocatalyzed by the Ni II/Ni I/Ni 0-PPh 3 system. A mechanistic study based on an electroanalytical approach.
Schiavon G, et al.
J. Chem. Soc., Dalton Trans., 5, 1074-1081 (1981)