Merck
301000
Sigma-Aldrich
烯丙基(氯甲基)二甲基硅烷
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
H2C=CHCH2Si(CH3)2CH2Cl
CAS号:
分子量:
148.71
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
98%
折射率
n20/D 1.449 (lit.)
bp
63-66 °C/50 mmHg (lit.)
密度
0.907 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
C[Si](C)(CCl)CC=C
象形圖
Flame
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Flam. Liq. 3
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
82.4 °F - closed cup
閃點(°C)
28 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)