Merck
300519
Sigma-Aldrich
(2R)-(-)-对甲苯磺酸缩水甘油酯
99%
别名:
(R)-(-)-环氧乙烷-2-甲醇 甲苯磺酸盐, (R)-(-)-缩水甘油基对甲苯磺酸酯, (R)-(-)-缩水甘油基甲苯磺酸酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H12O4S
分子量:
228.26
Beilstein:
3592142
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352000
方案
99%
旋光性
[α]19/D −17°, c = 2.75 in chloroform
mp
46-49 °C (lit.)
SMILES字符串
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)OC[C@H]2CO2
InChI
1S/C10H12O4S/c1-8-2-4-10(5-3-8)15(11,12)14-7-9-6-13-9/h2-5,9H,6-7H2,1H3/t9-/m1/s1
InChI key
NOQXXYIGRPAZJC-SECBINFHSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
警示用语:
Danger
危险分类
Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Sens. 1
储存分类代码
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
闪点(°F)
>230.0 °F
闪点(°C)
> 110 °C
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)