Merck
300101
Sigma-Aldrich
2,7-二氯-9-芴酮
technical grade, 90%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C13H6Cl2O
CAS号:
分子量:
249.09
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
等级
technical grade
方案
90%
mp
192-194 °C (lit.)
官能团
chloro
ketone
SMILES字符串
Clc1ccc2-c3ccc(Cl)cc3C(=O)c2c1
InChI
1S/C13H6Cl2O/c14-7-1-3-9-10-4-2-8(15)6-12(10)13(16)11(9)5-7/h1-6H
InChI key
HEYWYQQFXVEUSH-UHFFFAOYSA-N
应用
2,7-Dichloro-9-fluorenone may be used in chemical synthesis.
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)