Merck
299790
Sigma-Aldrich
2-氨基-3-溴-9-芴酮
95%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C13H8BrNO
CAS号:
分子量:
274.11
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
方案
95%
mp
213-214 °C (lit.)
SMILES字符串
Nc1cc2C(=O)c3ccccc3-c2cc1Br
InChI
1S/C13H8BrNO/c14-11-5-9-7-3-1-2-4-8(7)13(16)10(9)6-12(11)15/h1-6H,15H2
InChI key
UCQGTFXGGBTOFE-UHFFFAOYSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
预防措施声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)