Merck
299642
Sigma-Aldrich
3,4,5,6,7,8-六氢-2(1H)-喹啉酮
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H13NO
CAS号:
分子量:
151.21
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
97%
mp
143-146 °C (lit.)
SMILES 字串
O=C1CCC2=C(CCCC2)N1
InChI
1S/C9H13NO/c11-9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)10-9/h1-6H2,(H,10,11)
InChI 密鑰
QKNPGPYFWRUKRM-UHFFFAOYSA-N
應用
3,4,5,6,7,8-Hexahydro-2(1H)-quinolinone may be used in chemical synthesis.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)