Merck
299421
Sigma-Aldrich
2-苄基-1,3-二氧戊环
98%
别名:
苯乙醛-乙二醇缩醛
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H12O2
CAS号:
分子量:
164.20
Beilstein:
117974
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
98%
折射率
n20/D 1.522 (lit.)
bp
115-120 °C/12 mmHg (lit.)
密度
1.1 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
C1COC(Cc2ccccc2)O1
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)