Merck
297062
Sigma-Aldrich
叔丁基二苯基甲氧基硅烷
99%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C17H22OSi
CAS号:
分子量:
270.44
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
方案
99%
SMILES字符串
CO[Si](c1ccccc1)(c2ccccc2)C(C)(C)C
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
235.4 °F - closed cup
闪点(°C)
113 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)