Merck
294667
Sigma-Aldrich
2-甲基-2-戊烯醛
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C2H5CH=C(CH3)CHO
CAS号:
分子量:
98.14
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
折射率
n20/D 1.45 (lit.)
bp
137-138 °C/765 mmHg (lit.)
密度
0.86 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
[H]C(=O)\C(C)=C\CC
InChI
1S/C6H10O/c1-3-4-6(2)5-7/h4-5H,3H2,1-2H3/b6-4+
InChI 密鑰
IDEYZABHVQLHAF-GQCTYLIASA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
2-甲基-2-戊烯醛在负载铂、钯和铜催化剂上的加氢脱氧和加氢反应已有报道
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
89.6 °F - closed cup
閃點(°C)
32 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
访问文档库
Hydrogenation and Hydrodeoxygenation of 2-methyl-2-pentenal on supported metal catalysts.
Pham TT, et al.
J. Catal., 266(1), 9-14 (2009)