Merck
294195
Sigma-Aldrich
(1S,2S)-(+)-伪麻黄碱 硫酸盐
98%
别名:
α-(1-甲氨基乙基)苄醇硫酸酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C20H32N2O6S
CAS号:
分子量:
428.54
EC 号:
MDL编号:
方案
98%
旋光性
[α]25/D +48°, c = 0.8 in ethanol
mp
175-179 °C (lit.)
SMILES字符串
OS(O)(=O)=O.CN[C@@H](C)[C@@H](O)c1ccccc1.CN[C@@H](C)[C@@H](O)c2ccccc2
InChI
1S/2C10H15NO.H2O4S/c2*1-8(11-2)10(12)9-6-4-3-5-7-9;1-5(2,3)4/h2*3-8,10-12H,1-2H3;(H2,1,2,3,4)/t2*8-,10+;/m00./s1
InChI key
CAVQBDOACNULDN-NRCOEFLKSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
预防措施声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)