Merck
293628
Sigma-Aldrich
2′-羟基-对乙酰苯胺
98%
别名:
2′-Hydroxy-p-acetotoluidide, 3-Methyl-6-acetamidophenol, 5-Methyl-2-acetamidophenol, N-(2-Hydroxy-4-methylphenyl)acetamide
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3CONHC6H3(OH)CH3
CAS号:
分子量:
165.19
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
方案
98%
mp
170-172 °C (lit.)
SMILES字符串
CC(=O)Nc1ccc(C)cc1O
InChI
1S/C9H11NO2/c1-6-3-4-8(9(12)5-6)10-7(2)11/h3-5,12H,1-2H3,(H,10,11)
InChI key
HTVPAACTHAQQAS-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)