Merck
293202
Sigma-Aldrich
膦酰基乙酸三乙酯-2-13C
99 atom % 13C
别名:
Ethyl 2-(diethoxyphosphinyl)acetate-2-13C
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(C2H5O)2P(O)13CH2CO2C2H5
CAS号:
分子量:
225.18
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352202
PubChem化学物质编号:
同位素纯度
99 atom % 13C
质量水平
方案
99% (CP)
分子量
225.18 by atom % calculation
反应适用性
reaction type: C-C Bond Formation
reaction type: Olefinations
折射率
n20/D 1.431 (lit.)
沸点
142-145 °C/9 mmHg (lit.)
密度
1.13 g/mL at 25 °C (lit.)
质量偏移
M+1
SMILES字符串
CCOC(=O)[13CH2]P(=O)(OCC)OCC
InChI
1S/C8H17O5P/c1-4-11-8(9)7-14(10,12-5-2)13-6-3/h4-7H2,1-3H3/i7+1
InChI key
GGUBFICZYGKNTD-CDYZYAPPSA-N
包装
安瓿瓶装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
221.0 °F - closed cup
闪点(°C)
105.00 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)