Merck
291935
Sigma-Aldrich
4-氟苯甲酰-羰基-13C 氯化物
99 atom % 13C
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
FC6H413COCl
CAS号:
分子量:
159.55
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352202
PubChem化学物质编号:
同位素纯度
99 atom % 13C
质量水平
折射率
n20/D 1.5316 (lit.)
密度
1.35 g/mL at 25 °C (lit.)
质量偏移
M+1
SMILES字符串
Fc1ccc(cc1)[13C](Cl)=O
InChI
1S/C7H4ClFO/c8-7(10)5-1-3-6(9)4-2-5/h1-4H/i7+1
InChI key
CZKLEJHVLCMVQR-CDYZYAPPSA-N
相关类别
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形图
Corrosion
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
储存分类代码
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
闪点(°F)
179.6 °F - closed cup
闪点(°C)
82 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)