About This Item
线性分子式:
H2C=C(CH3)CH2NHC2H5
CAS号:
分子量:
99.17
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
推荐产品
方案
98%
折射率
n20/D 1.4221 (lit.)
沸点
104.5-105 °C (lit.)
密度
0.753 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
CCNCC(C)=C
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
闪点(°F)
44.6 °F - closed cup
闪点(°C)
7 °C - closed cup
个人防护装备
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter