Merck
290521
Sigma-Aldrich
2,3,4,5,6-五氟肉桂酸
97%
别名:
3-(五氟苯基)-2-丙烯酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6F5CH=CHCO2H
CAS号:
分子量:
238.11
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
97%
mp
154-156 °C (lit.)
SMILES 字串
OC(=O)\C=C\c1c(F)c(F)c(F)c(F)c1F
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)