Merck
289965
Sigma-Aldrich
原卟啉 IX
别名:
3,7,12,17-四甲基-8,13-二乙烯基-2,18-卟吩二丙酸, Kammerer’s卟啉, 蛋壳卟啉
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C34H34N4O4
CAS号:
分子量:
562.66
Beilstein:
380795
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
SMILES字符串
Cc1c(CCC(O)=O)c2cc3[nH]c(cc4nc(cc5[nH]c(cc1n2)c(C)c5C=C)c(C)c4C=C)c(C)c3CCC(O)=O
InChI
1S/C34H34N4O4/c1-7-21-17(3)25-13-26-19(5)23(9-11-33(39)40)31(37-26)16-32-24(10-12-34(41)42)20(6)28(38-32)15-30-22(8-2)18(4)27(36-30)14-29(21)35-25/h7-8,13-16,35,38H,1-2,9-12H2,3-6H3,(H,39,40)(H,41,42)/b25-13-,26-13-,27-14-,28-15-,29-14-,30-15-,31-16-,32-16-
InChI key
KSFOVUSSGSKXFI-UJJXFSCMSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
可激活可溶性鸟苷酸环化酶。
替代产品
产品编号
说明
价格
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)