About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H7NO2 · HCl
CAS号:
分子量:
173.60
Beilstein:
3695285
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
价格与库存信息目前不能提供
化驗
98%
mp
260-280 °C (dec.)
SMILES 字串
Cl.Nc1cccc(c1)C(O)=O
InChI
1S/C7H7NO2.ClH/c8-6-3-1-2-5(4-6)7(9)10;/h1-4H,8H2,(H,9,10);1H
InChI 密鑰
PTTMMENRLMBXGK-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3