Merck
289582
Sigma-Aldrich
2-乙基-3-甲基吡嗪
99%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H10N2
CAS号:
分子量:
122.17
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
99%
折射率
n20/D 1.503 (lit.)
bp
57 °C/10 mmHg (lit.)
密度
0.987 g/mL at 25 °C
SMILES 字串
CCc1nccnc1C
InChI
1S/C7H10N2/c1-3-7-6(2)8-4-5-9-7/h4-5H,3H2,1-2H3
InChI 密鑰
LNIMMWYNSBZESE-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)