Merck
289280
Sigma-Aldrich
硫酸铷
99.8% trace metals basis
别名:
Sulfuric acid, dirubidium salt
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Rb2SO4
CAS号:
分子量:
267.00
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
品質等級
化驗
99.8% trace metals basis
形狀
powder
雜質
≤2500.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
密度
3.613 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
[Rb+].[Rb+].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/H2O4S.2Rb/c1-5(2,3)4;;/h(H2,1,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
InChI 密鑰
GANPIEKBSASAOC-UHFFFAOYSA-L
水污染物質分類(WGK)
WGK 2