Merck
288934
Sigma-Aldrich
2,4-二甲基-5-(乙氧羰基)-3-吡咯丙酸乙酯
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C14H21NO4
CAS号:
分子量:
267.32
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
chunks
mp
75-77 °C (lit.)
官能基
ester
SMILES 字串
CCOC(=O)CCc1c(C)[nH]c(C(=O)OCC)c1C
InChI
1S/C14H21NO4/c1-5-18-12(16)8-7-11-9(3)13(15-10(11)4)14(17)19-6-2/h15H,5-8H2,1-4H3
InChI 密鑰
ZYNJVGCLOFPWFZ-UHFFFAOYSA-N
應用
Ethyl 2,4-dimethyl-5-(ethoxycarbonyl)-3-pyrrolepropionate may be used in chemical synthesis studies.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)