Merck
288209
Sigma-Aldrich
四苯基锗
96%
别名:
Tetraphenyl germanium
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Ge(C6H5)4
CAS号:
分子量:
381.06
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352300
化驗
96%
mp
230-235 °C (lit.)
SMILES 字串
c1ccc(cc1)[Ge](c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C24H20Ge/c1-5-13-21(14-6-1)25(22-15-7-2-8-16-22,23-17-9-3-10-18-23)24-19-11-4-12-20-24/h1-20H
InChI 密鑰
ILEXMONMGUVLRM-UHFFFAOYSA-N