Merck
286761
Sigma-Aldrich
1-萘基磷酸酯 二钠盐 水合物
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
EC 号:
UNSPSC代码:
12352103
方案
98%
应用
Substrate for determination of phosphatase.
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
预防措施声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)