Merck
286710
Sigma-Aldrich
米诺环素 盐酸盐
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C23H27N3O7 · HCl
CAS号:
分子量:
493.94
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
方案
97%
SMILES字符串
Cl.CN(C)[C@H]1[C@@H]2C[C@@H]3Cc4c(ccc(O)c4C(=O)C3=C(O)[C@]2(O)C(=O)C(C(N)=O)=C1O)N(C)C
InChI
1S/C23H27N3O7.ClH/c1-25(2)12-5-6-13(27)15-10(12)7-9-8-11-17(26(3)4)19(29)16(22(24)32)21(31)23(11,33)20(30)14(9)18(15)28;/h5-6,9,11,17,27,29-30,33H,7-8H2,1-4H3,(H2,24,32);1H/t9-,11-,17-,23-;/m0./s1
InChI key
GLMUAFMGXXHGLU-VQAITOIOSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)