Merck
28556
Sigma-Aldrich
二氯(3-氰基丙基)甲基硅烷
≥97.0% (GC)
别名:
(3-氰基丙基)二氯-甲基硅烷, (3-氰基丙基)甲基二氯硅烷, 4-(甲基二氯甲硅烷基)丁腈
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H9Cl2NSi
CAS号:
分子量:
182.12
Beilstein:
1750770
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352001
PubChem物質ID:
化驗
≥97.0% (GC)
折射率
n20/D 1.458
bp
79 °C/1 mmHg (lit.)
密度
1.150 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES 字串
C[Si](Cl)(Cl)CCCC#N
InChI
1S/C5H9Cl2NSi/c1-9(6,7)5-3-2-4-8/h2-3,5H2,1H3
InChI 密鑰
UIFBMBZYGZSWQE-UHFFFAOYSA-N
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
197.6 °F - closed cup
閃點(°C)
92 °C - closed cup
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)