Merck
284963
Sigma-Aldrich
乌头碱
95%
别名:
乙酰苯甲酰阿康碱
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C34H47NO11
CAS号:
分子量:
645.74
Beilstein:
74608
EC 号:
MDL编号:
方案
95%
SMILES字符串
CCN1C[C@]2(COC)[C@H](O)C[C@@H](OC)C34C5C[C@]6(O)[C@@H](OC)[C@H](O)[C@@](OC(C)=O)(C5[C@H]6OC(=O)c7ccccc7)C([C@H](OC)C23)C14
InChI
1S/C34H47NO11/c1-7-35-15-31(16-41-3)20(37)13-21(42-4)33-19-14-32(40)28(45-30(39)18-11-9-8-10-12-18)22(19)34(46-17(2)36,27(38)29(32)44-6)23(26(33)35)24(43-5)25(31)33/h8-12,19-29,37-38,40H,7,13-16H2,1-6H3/t19-,20-,21-,22-,23+,24+,25?,26?,27+,28-,29+,31+,32-,33?,34-/m1/s1
InChI key
XFSBVAOIAHNAPC-VBUFWTEXSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形图
Skull and crossbones
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Acute Tox. 1 Oral - Acute Tox. 2 Inhalation
储存分类代码
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 1
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)