Merck
284378
Sigma-Aldrich
1,1′-Diethyl-2,4′-cyanine iodide
Dye content 97 %
别名:
Isocyanine iodide
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C23H23IN2
CAS号:
分子量:
454.35
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12171500
PubChem物質ID:
成份
Dye content, 97%
mp
158-160 °C (lit.)
λmax
558 nm
SMILES 字串
[I-].CCN1\C(C=Cc2ccccc12)=C\c3cc[n+](CC)c4ccccc34
InChI
1S/C23H23N2.HI/c1-3-24-16-15-19(21-10-6-8-12-23(21)24)17-20-14-13-18-9-5-7-11-22(18)25(20)4-2;/h5-17H,3-4H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
InChI 密鑰
MYKATFBGLTVMQX-UHFFFAOYSA-M
象形圖
Skull and crossbones
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges