Merck
284238
Sigma-Aldrich
1,2,3-庚三醇
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3(CH2)3CH(OH)CH(OH)CH2OH
分子量:
148.20
Beilstein:
1737083
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
化驗
98%
mp
52-55 °C (lit.)
SMILES 字串
CCCCC(O)C(O)CO
InChI
1S/C7H16O3/c1-2-3-4-6(9)7(10)5-8/h6-10H,2-5H2,1H3
InChI 密鑰
HXYCHJFUBNTKQR-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)