Merck
284033
Sigma-Aldrich
麦芽五糖 水合物
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C30H52O26 · xH2O
分子量:
828.72 (anhydrous basis)
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352201
PubChem物質ID:
光學活性
[α]25/D +179°, c = 1 in H2O
SMILES 字串
[H]O[H].OC[C@H]1O[C@H](O[C@H]2[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]2CO)O[C@H]3[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]3CO)O[C@H]4[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]4CO)O[C@H]5[C@H](O)[C@@H](O)C(O)O[C@@H]5CO)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)